Learn More
2,3-dihidro-1H-pirrolizina-1-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Dihydro-1H-pyrrolizine-1-one |
| CAS | 17266-64-7 |
| Fórmula molecular | C7H7NO |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-1H-Pyrrolizin-1-one, NSC 116800 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO/c9-7-3-5-8-4-1-2-6(7)8/h1-2,4H,3,5H2 |
| SMILES | O=C1CCn2cccc12 |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihidropirrolizin-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 121.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.0528 |