Learn More
2,3-Dihidro-1H-benz[de]isoquinolina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318356
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11318356 250 mg 250 miligramos
11308356 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11318356
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L15613.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22817-26-1 | C12H11N | 169.227 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22817-26-1
Fórmula molecular C12H11N
Peso molecular (g/mol) 169.227
Número MDL MFCD01075706
Clave InChI NBWCGDRKSOXZNI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydro-1h-benzo de isoquinoline, 2,3-dihydro-1h-benz de isoquinoline, 1h-benz de isoquinoline,2,3-dihydro, pubchem14095, acmc-20a5ts, 2,3-dihydro-1 h-benz de isochinolin, 3-azatricyclo 7.3.1.0?,__ trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene, 3-azatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-1 12 ,5,7,9 13 ,10-pentaene, 3-azatricyclo 7.3.1.0?, 1 3 trideca-1 13 ,5,7,9,11-pentaene
PubChem CID 208526
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-benzo[de]isoquinolina
SMILES C1C2=CC=CC3=C2C(=CC=C3)CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydro-1H-benz[de]isoquinoline
Punto de fusión 96°C to 101°C
Punto de ebullición 120°C (0.5 mmHg)
Cantidad 250 mg
Número UN UN3259
Beilstein 134303
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.23
Porcentaje de pureza 97%