Learn More
2',3'-dihidro-1'H-espiro[ciclopropano-1,4'-isoquinolina]-1',3'-diona, TRC
Código de producto. 30378708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30378708 50 mg -
30368959 5 mg 5 miligramos
30384038 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30378708 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45792350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31267-07-9
Fórmula molecular C11H9NO2
Peso molecular (g/mol) 187.19
SMILES O=C1NC(=O)C2(CC2)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',3'-dihydro-1'H-spiro[cyclopropane-1,4'-isoquinoline]-1',3'-dione
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9NO2/c13-9-7-3-1-2-4-8(7)11(5-6-11)10(14)12-9/h1-4H,5-6H2,(H,12,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.0633