Learn More
Cloruro de 2,3-dihidro-1-benzofurano-7-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10766305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10766305 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10451854 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10505835 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10766305 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00903CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 953408-82-7
Fórmula molecular C8H7ClO3S
Peso molecular (g/mol) 218.65
Número MDL MFCD11109309
Clave InChI UNECAYDZDLGSLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrobenzofuran-7-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-benzofuran-7-sulfonyl chloride, 7-benzofuransulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1-benzo b furan-7-sulfonyl chloride, chloro-2,3-dihydrobenzo 2,3-b furan-7-ylsulfone
PubChem CID 18616199
Nombre IUPAC cloruro de 2,3-dihidro-1-benzofurano-7-sulfonilo
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CC2=C1OCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-7-sulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.66
Porcentaje de pureza 97%