Learn More
2,3-Dihidro-1-benzofurano-7-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10671285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10671285 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10276332 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10671285 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00904CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 196799-45-8
Fórmula molecular C9H8O2
Peso molecular (g/mol) 148.161
Número MDL MFCD06200853
Clave InChI CLXXUGOCVBQNAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrobenzofuran-7-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxaldehyde, 7-benzofurancarboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-carbaldehyde, 7-formyl-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydobenzo b furan-7-aldehyde, 2,3-dihydro-benzofuran-7-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzofuran-7-carboxaldehyde, 2.3-dihydro-benzofuran-7-carboxaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b furan-7-carboxaldehyde
PubChem CID 2795018
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1-benzofurano-7-carbaldehído
SMILES C1COC2=C(C=CC=C21)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-7-carbaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 97%