Learn More
Ácido 2,3-dihidro-1-benzofuran-5-ilborónico, 95 %, puede contener cantidades variables de anhídrido, Thermo Scientific™
Código de producto. 10754692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10754692 5 g 5 g
10190772 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10754692 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00812DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 227305-69-3
Fórmula molecular C8H9BO3
Peso molecular (g/mol) 163.97
Número MDL MFCD02681979
Clave InChI ZIXLJHSFAMVHPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrobenzofuran-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-ylboronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl boronic acid, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-boronic acid, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl-5-boronic acid, boronic acid, 2,3-dihydro-5-benzofuranyl, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-boranediol, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl boronic acid, pubchem7848, zlchem 1108
PubChem CID 2773380
SMILES OB(O)C1=CC=C2OCCC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-ylboronic acid
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC ácido (2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)borónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.97
Porcentaje de pureza 95%