Learn More
2,3-Dihidro-1-benzofurano-5-ilo Isocianato, TRC
Código de producto. 30391367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30391367 100 mg -
30390848 50 mg -
30394569 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30391367 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI779418100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 215162-92-8
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Nombre IUPAC 5-isocianato-2,3-dihidro-1-benzofurano
SMILES O=C=Nc1ccc2OCCc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl Isocyanate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO2/c11-6-10-8-1-2-9-7(5-8)3-4-12-9/h1-2,5H,3-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0477