Learn More
Isocianato de 2,3-dihidro-1-benzofuran-5-ilo, 97%, Maybridge™
Código de producto. 10595825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10595825 5 g 5 g
10212352 250 mg 250 miligramos
10160582 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10595825 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC00806DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 215162-92-8
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD02677718
Clave InChI WAIKTAFMGLVRJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl isocyanate, 5-isocyanato-2,3-dihydrobenzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylisocyanate, 2,3-dihydrobenzo b furan-5-isocyanate, benzofuran,2,3-dihydro-5-isocyanato, 2,3-dihydrobenzofuran-5-yl isocyanate, 2,3-dihydro-5-isocyanatobenzo b furan, 5-isocyanato-2,3-dihydrobenzo b furan, 2,3-dihydro-5-isocyanato-1-benzofuran, 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl-isocyanate
PubChem CID 2776156
Nombre IUPAC 5-isocianato-2,3-dihidro-1-benzofurano
SMILES C1COC2=C1C=C(C=C2)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl isocyanate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 95%