Learn More
Isocianato de 2,3-dihidro-1-benzofuran-5-ilo, 97%, Maybridge™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl isocyanate |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.16 |
| Porcentaje de pureza | 95% |