Learn More
Cloruro de 2,3-dihidro-1-benzofurano-2-carbonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10743813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10743813 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10733813 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10743813 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23902DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 27347-32-6
Fórmula molecular C9H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 182.603
Número MDL MFCD03086169
Clave InChI QZVPHVMVWZKULP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrobenzofuran-2-carbonyl chloride, 2-benzofurancarbonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 2,3-dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride, 2-benzofurancarbonyl chloride, 2,3-dihydro-7ci,8ci,9ci
PubChem CID 2795427
Nombre IUPAC cloruro de 2,3-dihidro-1-benzofurano-2-carbonilo
SMILES C1C(OC2=CC=CC=C21)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-2-carbonyl chloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.61
Porcentaje de pureza 95%