Learn More
Cloruro de 2,3-dihidro-1-benzofurano-2-carbonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10733813
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10733813 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10743813 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10733813 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23902CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 27347-32-6
Fórmula molecular C9H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 182.603
Número MDL MFCD03086169
Clave InChI QZVPHVMVWZKULP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrobenzofuran-2-carbonyl chloride, 2-benzofurancarbonylchloride, 2,3-dihydro, 2,3-dihydrobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 2,3-dihydro-benzofuran-2-carbonyl chloride, 2-benzofurancarbonyl chloride, 2,3-dihydro-7ci,8ci,9ci
PubChem CID 2795427
Nombre IUPAC cloruro de 2,3-dihidro-1-benzofurano-2-carbonilo
SMILES C1C(OC2=CC=CC=C21)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydro-1-benzofuran-2-carbonyl chloride
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.61
Porcentaje de pureza 95%