Learn More
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10099161 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10099161 1 g 1 g
11330557 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10099161 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor CC01303DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 63758-12-3
Fórmula molecular C8H7ClO4S
Peso molecular (g/mol) 234.65
Número MDL MFCD02677681
Clave InChI JWHSRWUHRLYAPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-sulphonylchloride, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-sulfonylchloride, 6-chlorosulfonyl-benzo-1,4-dioxane, 1,4-benzodioxin-6-sulfonyl chloride, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-6-sulfonyl chloride, 1,4-benzodioxin-6-sulfonylchloride, 2,3-dihydro, 2h,3h-benzo 3,4-e 1,4-dioxin-6-ylchlorosulfone, 6-chlorosulphonyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PubChem CID 2776169
Nombre IUPAC cloruro de 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-6-sulfonilo
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-6-sulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.66
Porcentaje de pureza 97%