Learn More
Ácido 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-6-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10762853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10762853 1 g 1 g
10171062 250 mg 250 miligramos
10056654 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10762853 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC01301DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 4442-54-0
Fórmula molecular C9H8O4
Peso molecular (g/mol) 180.159
Número MDL MFCD00463509
Clave InChI JWZQJTGQFHIRFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carboxylic acid, 3,4-ethylenedioxy benzoic acid, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-6-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 3,4-ethylenedioxybenzoic acid, 1,4-benzodioxan-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxylicacid, 6-carboxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PubChem CID 2758833
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-6-carboxílico
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-6-carboxylic acid
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 95%