Learn More
2,3-Dihidro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10181302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10181302 1 g 1 g
10177814 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10181302 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC01304DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Chemical Identifiers
CAS 29668-44-8
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Clave InChI CWKXDPPQCVWXAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-benzodioxan-6-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxan-6-carbaldehyde, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde, 3,4-ethylenedioxybenzaldehyde, 1,4-benzodioxin-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 7-formyl-1,4-benzodioxane, 1,4-benzodioxane-6-aldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyde, 1,4-benzodioxane-6-carbaldehyde
PubChem CID 248127
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-6-carbaldehído
SMILES C1COC2=C(O1)C=CC(=C2)C=O
Specifications
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-6-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 97%