Learn More
2,3-Dihidro-1,4-benzodioxina-5-carboxamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10541112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10541112 250 mg 250 miligramos
10436282 1 g 1 g
10419664 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10541112 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00789CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 349550-81-8
Fórmula molecular C9H9NO3
Peso molecular (g/mol) 179.175
Número MDL MFCD03659722
Clave InChI OIYLTYTXMKZKCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carboxamide, maybridge3_004369, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carboxamide, 1,4-benzodioxin-5-carboxamide,2,3-dihydro, 5wy
PubChem CID 2779845
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-5-carboxamida
SMILES C1COC2=C(C=CC=C2O1)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carboxamide
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.17
Porcentaje de pureza 97%