Learn More
2,3-Dihidro-1,4-benzodioxina-5-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10781084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10781084 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10473993 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10781084 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC01416CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 148703-14-4
Fórmula molecular C9H7NO2
Peso molecular (g/mol) 161.16
Número MDL MFCD01116986
Clave InChI WNNQCWLSQDNACP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carbonitrile, 1,4-benzodioxin-5-carbonitrile,2,3-dihydro, acmc-1c2ut, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxane-5-carbonitrile
PubChem CID 2795043
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-5-carbonitrilo
SMILES C1COC2=C(C=CC=C2O1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carbonitrile
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 97%