Learn More
2,3-Dihidro-1,4-benzodioxin-5-carbaldehído, Thermo Scientific™
Código de producto. 10679944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10679944 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10356922 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10452624 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10679944 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC01404CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 29668-43-7
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00239451
Clave InChI BJXUCBAQZJITKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxine-5-carbaldehyde, 1,4-benzodioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-5-carbaldehyd, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-carboxaldehyde, 2,3-ethylenedioxybenzaldehyde, 2,3-dihydrobenzodioxin-5-carboxaldehyde, 1,4-benzodioxane-5-carboxaldehyde, 2h,3h-benzo e 1,4-dioxin-5-carbaldehyde, 2,3-dihydro-1,4-benzdioxin-5-carbaldehyde
PubChem CID 2795033
Nombre IUPAC 2,3-Dihidro-1,4-benzodioxina-5-carbaldehído
SMILES O=CC1=C2OCCOC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-5-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 97%