Learn More
Ácido 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10180582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10180582 250 mg 250 miligramos
10732283 1 g 1 g
10016374 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10180582 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC01501CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 3663-80-7
Fórmula molecular C9H7O4
Peso molecular (g/mol) 179.15
Número MDL MFCD00084888
Clave InChI HMBHAQMOBKLWRX-QMMMGPOBSA-M
Sinónimo 1,4-benzodioxan-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxine-2-carboxylic acid, 1,4-benzodioxin-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxan-2-carboxylicacid, 2rs-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-2-carboxylic acid, rac 1,4-benzodioxane-2-carboxylic acid, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2735450
Nombre IUPAC ácido 2,3-dihidro-1,4-benzodioxina-3-carboxílico
SMILES [O-]C(=O)[C@@H]1COC2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxine-2-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 97%