Learn More
2,3-Dihidro-1,4-benzodioxin-6-ilmetanol, Thermo Scientific™
Código de producto. 10262582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10262582 250 mg 250 miligramos
10150582 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10262582 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC01309CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 39270-39-8
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD01317581
Clave InChI FFLHNBGNAWYMRH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-6-yl methanol, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-methanol, 1,4-benzodioxin-6-methanol, 2,3-dihydro, 1,4-benzodioxin-6-methanol,2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl methanol, 1,4-benzodioxan-6-methanol, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl-methanol, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl methanol, 2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin-6-yl-methanol, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-6-yl-methanol
PubChem CID 2776174
SMILES OCC1=CC=C2OCCOC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-6-ylmethanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-6-ilmetanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 97%