Learn More
2,3-Dihidro-1,4-benzodioxin-5-ilmetilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10640903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10640903 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10170582 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10051234 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10640903 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC01413CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 261633-71-0
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.192
Clave InChI OKRXRKUGZVMPKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-5-yl methanamine, c-2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-5-yl-methylamine, 1,4-benzodioxin-5-methanamine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-ylmethylamine, 5-aminomethyl-1,4-benzodioxane, 1-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl methanamine, c-2,3-dihydrobenzo 1,4 dioxin-5-yl methylamine
PubChem CID 2795040
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1,4-benzodioxin-5ilmetanamina
SMILES C1COC2=C(C=CC=C2O1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Dihydro-1, 4-benzodioxin-5-ylmethylamine hydrochloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.65
Porcentaje de pureza 95%