Learn More
2,3-Dihidro-1-(3-hidroxipropil)-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenoxi]etil]amino]propil]1H-indol-7-carbonitrilo, TRC
Código de producto. 30134229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134229 1 g 1 g
17945015 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4497051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885340-13-6
Fórmula molecular C25 H30 F3 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 477.52
Sinónimo 2,3-Dihydro-1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carbonitrile, 1-(3-Hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethylamino]propyl]-2,3-dihydroindole-7-carbonitrile, 2,3-Dihydro-1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carbonitrile
Nombre IUPAC 1-(3-hidroxipropil)-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenoxi]etilamino]propilo-2,3-dihidroindol-7-carbonitrilo
SMILES C[C@H](Cc1cc2CCN(CCCO)c2c(c1)C#N)NCCOc3ccccc3OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydro-1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carbonitrile
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C25H30F3N3O3/c1-18(30-8-12-33-22-5-2-3-6-23(22)34-17-25(26,27)28)13-19-14-20-7-10-31(9-4-11-32)24(20)21(15-19)16-29/h2-3,5-6,14-15,18,30,32H,4,7-13,17H2,1H3/t18-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.2239