Learn More
2,3-difluoropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Difluoropyridine |
| CAS | 1513-66-2 |
| Fórmula molecular | C5H3F2N |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3F2N/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H |
| SMILES | Fc1cccnc1F |
| Nombre IUPAC | 2,3-difluoropiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 115.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.0234 |