Learn More
2,3-Difluoropiridina, 97 %
Código de producto. 11454340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454340 250 mg 250 miligramos
11464340 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454340 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25771.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1513-66-2
Fórmula molecular C5H3F2N
Peso molecular (g/mol) 115.083
Número MDL MFCD04114143
Clave InChI OGVLEPMNNPZAPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-difluoro pyridine, difluoropyridine, pyridine, 2,3-difluoro, 2,3-difluorpyridine, 2,3-difluoropyridin, pubchem5414, 2,3-difiuoropyridine?, acmc-1bvua, 2,3-bis fluoranyl pyridine, ksc493a1t
PubChem CID 2783176
Nombre IUPAC 2,3-difluoropiridina
SMILES C1=CC(=C(N=C1)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluoropyridine
Punto de ebullición 125°C to 126°C
Temperatura de inflamación 31°C (88°F)
Olor Characteristic
Cantidad 250 mg
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.08
Porcentaje de pureza 97%