Learn More
Ácido 2,3-difluoropiridina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15496267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496267 1 g 1 g
15406277 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33463.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 851386-31-7
Fórmula molecular C6H3F2NO2
Peso molecular (g/mol) 159.092
Número MDL MFCD09031174
Clave InChI FFGHMEKFPCGYEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-difluoroisonicotinic acid, 2,3-difluoro-4-pyridinecarboxylic acid, 2,3-difluoro-4-carboxypyridine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,3-difluoro, 2,3-fifluoroisonicotinic acid, 4-carboxy-2,3-difluoropyridine, 2,3-difluoroisonicotinicacid, pubchem18431, ksc447o0d, 5,6-difluoropyridine-4-carboxylic acid
PubChem CID 11240637
Nombre IUPAC ácido 2,3-difluoropiridina-4-carboxílico
SMILES C1=CN=C(C(=C1C(=O)O)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluoropyridine-4-carboxylic acid
Punto de fusión 165°C to 167°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.09
Porcentaje de pureza 97%