Learn More
2,3-Difluorofenol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468806 5 g 5 g
11458806 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468806 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16971.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6418-38-8 | C6H4F2O | 130.094 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6418-38-8
Fórmula molecular C6H4F2O
Peso molecular (g/mol) 130.094
Número MDL MFCD00010262
Clave InChI RPEPGIOVXBBUMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2,3-difluoro, phenol, difluoro, 2,3-difluoro phenol, difluorophenol, difluoro-phenol, 2.3-difluorophenol, 2,3-difluoro-phenol, pubchem1494, acmc-1b6pt, 2,3-bis fluoranyl phenol
PubChem CID 80879
Nombre IUPAC 2,3-difluorofenol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluorophenol
Punto de fusión 34°C to 38°C
Punto de ebullición 53°C to 55°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 56°C (132°F)
Olor Phenol-like
Cantidad 5 g
Número UN UN2921
Beilstein 2082265
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.09
Porcentaje de pureza ≥98%