Learn More
Ácido 2,3-difluorocinámico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11450621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450621 5 g 5 g
11440621 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450621 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20105.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207981-48-4
Fórmula molecular C9H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 184.142
Número MDL MFCD00061291
Clave InChI NVQHKPLMLCHFSU-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo 2,3-difluorocinnamic acid, trans-2,3-difluorocinnamic acid, e-3-2,3-difluorophenyl acrylic acid, 3-2,3-difluorophenyl acrylic acid, 2e-3-2,3-difluorophenyl prop-2-enoic acid, e-3-2,3-difluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-2,3-difluoro-phenyl-acrylic acid, 2e-3-2,3-difluorophenyl-2-propenoic acid, pubchem4329, rarechem bk hw 0120
PubChem CID 5702854
Nombre IUPAC Ácido (E)-3-(2,3-difluorofenil)prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluorocinnamic acid
Punto de fusión 198°C to 201°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.14
Porcentaje de pureza 98%