Learn More
Ácido 2,3-difluorobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11412728 25 g 25 g
11492718 1 g 1 g
11402728 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412728 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16717.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4519-39-5 | C7H3F2O2 | 157.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4519-39-5
Fórmula molecular C7H3F2O2
Peso molecular (g/mol) 157.10
Número MDL MFCD00010267
Clave InChI JLZVIWSFUPLSOR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2,3-difluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2,3-difluoro, difluorobenzoic acid, difluorobenzoic acid;, pubchem1379, 2,3 difluorobenzoic acid, acmc-209k0x, 2,3-difluoro benzoic acid, 2,3-difluorobenzoic acid;, ksc235o6t
PubChem CID 370590
Nombre IUPAC ácido 2,3-difluorobenzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluorobenzoic acid
Punto de fusión 160°C to 164°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 2640781
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Porcentaje de pureza 98%