Código de producto. 10793151
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10793151
1 g
Frasco de vidrio
1 g
10177513
5 g
Frasco de vidrio
5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
10793151
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
303510010
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS
2646-91-5
Fórmula molecular
C7 H4 F2 O
Peso molecular (g/mol)
142.11
Número MDL
MFCD00010292
Clave InChI
WDBAXYQUOZDFOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
benzaldehyde, 2,3-difluoro, 2,3-difluoro benzaldehyde, 2,3-difluoro-benzaldehyde, difluoro-benzaldehyde, pubchem1436, 2,3 difluorobenzaldehyde, acmc-1cr6r, 2,3-difluorobenzaldehyde?, 2,3-difluorobenzaldehyde, ksc493k8r
PubChem CID
137664
Nombre IUPAC
2,3-difluorobenzaldehído
SMILES
C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
2, 3-Difluorobenzaldehyde
% mín. CAS
97.5
% máx. CAS
100.0
Color
Amarillo
Densidad
1.3000g/mL
Punto de ebullición
64°C to 65°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación
58°C
Espectro infrarrojo
Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo
97.5% min. (GC)
Envase
Frasco de vidrio
Fórmula lineal
F2 C6 H3 CHO
Índice de refracción
1.4980 to 1.5
Cantidad
1 g
Gravedad específica
1.3
Formula Weight (peso de la fórmula)
142.11
Porcentaje de pureza
98%
Forma física
Líquido
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .