Learn More
2,3-Difluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11490591
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490591 1 g 1 g
11400601 5 g 5 g
11454110 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490591 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20093.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2646-91-5
Fórmula molecular C7H4F2O
Peso molecular (g/mol) 142.105
Número MDL MFCD00010292
Clave InChI WDBAXYQUOZDFOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde, 2,3-difluoro, 2,3-difluoro benzaldehyde, 2,3-difluoro-benzaldehyde, difluoro-benzaldehyde, pubchem1436, 2,3 difluorobenzaldehyde, acmc-1cr6r, 2,3-difluorobenzaldehyde?, 2,3-difluorobenzaldehyde, ksc493k8r
PubChem CID 137664
Nombre IUPAC 2,3-difluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluorobenzaldehyde
Densidad 1.301
Punto de ebullición 69°C to 70°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Índice de refracción 1.5
Cantidad 1 g
Número UN UN1989
Beilstein 2961554
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11
Porcentaje de pureza 98%