Learn More
2',3'-Difluoroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472808 25 g 25 g
11452808 1 g 1 g
11462808 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16786.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18355-80-1 | C8H6F2O | 156.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18355-80-1
Fórmula molecular C8H6F2O
Peso molecular (g/mol) 156.13
Número MDL MFCD00061274
Clave InChI PQUXFUBNSYCQAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',3'-difluoroacetophenone, 1-2,3-difluorophenyl ethanone, 2,3-difluoroacetophenone, 1-2,3-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,3-difluorophenyl, 1-acetyl-2,3-difluorobenzene, pubchem4211, acmc-209x0g, ksc184c5n, 2',3'-difluoro acetophenone
PubChem CID 519550
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(F)=C1F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2',3'-Difluoroacetophenone
Punto de ebullición 84°C to 85°C (20 mmHg)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.489
Cantidad 25 g
Beilstein 2963572
Nombre IUPAC 1-(2,3-difluorofenil)etanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.13
Porcentaje de pureza 97%