Learn More
2,3-Difluoro-6-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15469848 25 g 25 g
15479848 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469848 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63251.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 211693-73-1 | Molecular Formula: C6H4F2N2O2 | Molecular Weight: 174.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 211693-73-1
Fórmula molecular C6H4F2N2O2
Peso molecular (g/mol) 174.11
Número MDL MFCD00233313
Clave InChI DIPGYZSCGXBTEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-3,4-difluoronitrobenzene, 2,3-difluoro-6-nitrophenylamine, 2,3-difluoro-6-nitrobenzenamine, benzenamine, 2,3-difluoro-6-nitro, acmc-1byjz, 5,6-difluoro-2-nitroaniline, ksc495e7r, 2,3-difluoro-6-nitro-aniline, buttpark 15\01-97, 2,3-difluoro-6-nitro-phenylamine
PubChem CID 2737028
Nombre IUPAC 2,3-difluoro-6-nitroanilina
SMILES NC1=C(C=CC(F)=C1F)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluoro-6-nitroaniline
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.11
Porcentaje de pureza 97%