Learn More
Ácido 2,3-difluoro-6-metoxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396969
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11396969 1 g 1 g
11306979 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396969 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26830.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 773873-26-0 | C8H6F2O3 | 188.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 773873-26-0
Fórmula molecular C8H6F2O3
Peso molecular (g/mol) 188.13
Número MDL MFCD04116018
Clave InChI MMTKYWQMCSZCGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-difluoro-6-methoxy-benzoic acid, pubchem4940, 2,3-difluoro-6-methoxybenzoicacid, benzoic acid,2,3-difluoro-6-methoxy
PubChem CID 3861323
Nombre IUPAC ácido 2,3-difluoro-6-metoxibenzoico
SMILES COC1=C(C(=C(C=C1)F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluoro-6-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 126°C to 129°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.13
Porcentaje de pureza 97%