Learn More
2,3-Difluoro-5-(trifluorometilo)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445740 1 g 1 g
11455740 5 g 5 g
11465740 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445740 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25958.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89402-42-6 | C6H2F5N | 183.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89402-42-6
Fórmula molecular C6H2F5N
Peso molecular (g/mol) 183.08
Número MDL MFCD04972837
Clave InChI XIFCGIKPAAZFFS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-difluoro-5-trifluoromethyl pyridine, 2,3-difluoro-5-trifluoromethyl-pyridine, pyridine,2,3-difluoro-5-trifluoromethyl, pyridine, 2,3-difluoro-5-trifluoromethyl, acmc-20dwi8, 2,3-di-fluoro-5-trifluoromethyl pyridine, alpha,alpha,alpha,5,6-pentafluoro-3-picoline, 2,3-bis fluoranyl-5-trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 13421547
Nombre IUPAC 2,3-difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES FC1=C(F)N=CC(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Densidad 1.47
Punto de ebullición 104°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.08
Porcentaje de pureza 98%