Learn More
2,3-Difluoro-4-(trifluorometilo)piridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11996481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11996481 1 g 1 g
11906491 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11996481 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446780010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1215034-77-7
Fórmula molecular C6H2F5N
Peso molecular (g/mol) 183.07
Clave InChI ZOMVJIOHXSXCIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-difluoro-4-trifluoromethyl pyridine, alpha,alpha,alpha,2,3-pentafluoro-4-picoline
PubChem CID 13491638
Nombre IUPAC 2,3-difluoro-4-(trifluorometil)piridina
SMILES C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de ebullición 82.0°C to 84.0°C (400.0 Torr)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.07
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación