Learn More
2,3-Difluoro-4-metilfenol, 97 %
Código de producto. 11386949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11386949 1 g 1 g
11396949 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386949 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26821.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261763-45-5
Fórmula molecular C7H6F2O
Peso molecular (g/mol) 144.12
Número MDL MFCD01631651
Clave InChI NVYIUITYVMVHJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenol, 2,3-difluoro-4-methyl, acmc-20ajxd, 2,3-difluoro-4-methyl phenol, 2,3-difluoro-4-methyl-phenol, phenol, 2,3-difluoro-4-methyl-9ci
PubChem CID 2774151
Nombre IUPAC 2,3-difluoro-4-metilfenol
SMILES CC1=C(F)C(F)=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluoro-4-methylphenol
Punto de fusión 35°C to 38°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.12
Porcentaje de pureza 97%