Learn More
Cloruro de 2,3-difluoro-4-metilbenzoílo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11354935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11354935 5 g 5 g
11344935 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354935 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18170.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261763-38-6
Fórmula molecular C8H5ClF2O
Peso molecular (g/mol) 190.57
Número MDL MFCD01631645
Clave InChI IHRMSSGDXMQPBA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774144
Nombre IUPAC cloruro de 2,3-difluoro-4-metilbenzoílo
SMILES CC1=CC=C(C(Cl)=O)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluoro-4-methylbenzoyl chloride
Índice de refracción 1.522
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 2,3-difluoro-4-methyl-benzoyl chloride, acmc-20aogw, 2,3-difluoro-p-toluoyl chloride, 2,3-difluoro-4-methylbenzoylchloride, benzoyl chloride,2,3-difluoro-4-methyl, benzoyl chloride, 2,3-difluoro-4-methyl, 2,3-bis fluoranyl-4-methyl-benzoyl chloride, 2,3-difluoro-4-methylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2,3-difluoro-4-methyl-9ci
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.58
Porcentaje de pureza 97%