Learn More
2,3-Difluoro-4-metoxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11415970
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415970 1 g 1 g
11425970 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415970 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26545.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 256417-11-5
Fórmula molecular C8H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 172.13
Número MDL MFCD04115981
Clave InChI UBBBLLSKHCENQZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3744990
Nombre IUPAC 2,3-difluoro-4-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=C(F)C(F)=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 2,3-difluoro-4-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,3-difluoro-4-methoxy, acmc-1cri8, benzaldehyde,2,3-difluoro-4-methoxy, 2,3-bis fluoranyl-4-methoxy-benzaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 97%