Learn More
2,3-Difluoro-4-hidroxibenzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile |
| Punto de fusión | 145°C to 149°C |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-cyano-2,3-difluorophenol, 2,3-difluoro-4-cyanophenol, 2,3-difluoro-4-cyano phenol, benzonitrile,2,3-difluoro-4-hydroxy, benzonitrile, 2,3-difluoro-4-hydroxy, 2,3-difluoro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, pubchem2222, acmc-1c5t8, ksc514s9h, attercop-chm at134987 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.1 |
| Porcentaje de pureza | 95% |