Learn More
2,3-Difluoro-4-hidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11305155 1 g 1 g
15424137 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11305155 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31538.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 676500-39-3 | Molecular Formula: C7H4F2O2 | Molecular Weight: 158.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 676500-39-3
Fórmula molecular C7H4F2O2
Peso molecular (g/mol) 158.10
Número MDL MFCD08235194
Clave InChI KTGPDDPEVRJSFY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23107063
Nombre IUPAC 2,3-difluoro-4-hidroxibenzaldehído
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 140°C to 144°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 2,3-difluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,3-difluoro-4-hydroxy, pubchem10121, benzaldehyde,2,3-difluoro-4-hydroxy, 2,3-bis fluoranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,3-difluoro-4-hydroxy-9ci
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Porcentaje de pureza 98%