Learn More
2,3-Dietil-5-metilpirazina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Diethyl-5-methylpyrazine |
| CAS | 18138-04-0 |
| Fórmula molecular | C9H14N2 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | 2,3-Diethyl-6-methylpyrazine, 2-Methyl-5,6-diethylpyrazine, 5-Methyl-2,3-diethylpyrazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N2/c1-4-8-9(5-2)11-7(3)6-10-8/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | N=1C=C(N=C(C1CC)CC)C |
| Nombre IUPAC | 2,3-dietil-5-metilpirazina |
| Peso molecular (g/mol) | 150.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.1157 |