Learn More
2,3-Dietil-5-metilpirazina-N4-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Diethyl-5-methylpyrazine-N4-oxide |
| CAS | 1076200-01-5 |
| Fórmula molecular | C9 H14 N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N2O/c1-4-8-9(5-2)11(12)7(3)6-10-8/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCc1ncc(C)[n+]([O-])c1CC |
| Nombre IUPAC | 2,3-dietil-6-metil-1-oxidopirazina-1-ium |
| Peso molecular (g/mol) | 166.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.1106 |