Learn More
2,3-Dietil-5-metilpirazina, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11427637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427637 100 g 100 g
11407637 5 g 5 g
11417637 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427637 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15686.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18138-04-0
Fórmula molecular C9H14N2
Peso molecular (g/mol) 150.23
Número MDL MFCD00009635
Clave InChI PSINWXIDJYEXLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazine, 2,3-diethyl-5-methyl, 2-methyl-5,6-diethylpyrazine, 2,3-diethyl-6-methylpyrazine, 5-methyl-2,3-diethylpyrazine, 2,3-diethyl-5-methyl-pyrazine, fema no. 3336, hazelnut pyrazine, pubchem8621, acmc-1ca9d, ksc491g2h
PubChem CID 28905
Nombre IUPAC 2,3-dietil-5-metilpirazina
SMILES CCC1=NC=C(C)N=C1CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Diethyl-5-methylpyrazine
Densidad 0.949
Punto de ebullición 190°C
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Índice de refracción 1.498
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.23
Porcentaje de pureza ≥98%