Learn More
2',3'-Didesoxiinosina, TRC
Código de producto. 30377126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377126 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30377126 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44095050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Didanosine
CAS 69655-05-6
Fórmula molecular C10 H12 N4 O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo Didanosine, 9-(2,3-Dideoxy-β-d-glycero-pentofuranosyl)-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2',3'-dideoxyinosine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1
SMILES OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
Nombre IUPAC 9-[(2R,5S)-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-1H-purin-6-ona
Peso molecular (g/mol) 236.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0909