Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2',3'-Didesoxinosina, 98 %
Código de producto. 15496599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15496599 1 g 1 g
15406609 250 mg 250 miligramos
15331201 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15496599 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64833.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 69655-05-6 | C10H12N4O3 | 236.23 g/mol
2?,3?-Dideoxyinosine is a potent anti-retroviral agent. It is most effective in combination therapy for the treatment of HIV and related lymphoma.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-3′-Didesoxinosina es un potente agente antirretroviral. Es más eficaz en la terapia combinada para el tratamiento del VIH y el linfoma relacionado.
Solubilidad
Soluble en DMSO o metanol.
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69655-05-6
Fórmula molecular C10H12N4O3
Peso molecular (g/mol) 236.23
Número MDL MFCD00077728
Clave InChI BXZVVICBKDXVGW-JHPDDGAFNA-N
Sinónimo didanosine, 2',3'-dideoxyinosine, dideoxyinosine, videx, videx ec, ddino, inosine, 2',3'-dideoxy, didanosina, didanosinum, ddi
PubChem CID 50599
ChEBI CHEBI:490877
Nombre IUPAC 9-[(2R,5S)-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-6,9-dihydro-1H-purin-6-one
SMILES OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',3'-Dideoxyinosine
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 3619529
Índice Merck 143098
Información de solubilidad Soluble in DMSO or methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo