Learn More
2',3'-Dideoxicitidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13438668 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 MG
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13438668 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
13428668 100 mg Frasco de vidrio 100 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13438668 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449505000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7481-89-2 | C9H13N3O3 | 211.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7481-89-2
Fórmula molecular C9H13N3O3
Peso molecular (g/mol) 211.22
Número MDL MFCD00012188
Clave InChI WREGKURFCTUGRC-KGQMAECUNA-N
Sinónimo zalcitabine, 2',3'-dideoxycytidine, dideoxycytidine, ddcyd, hivid, ddc, cytidine, 2',3'-dideoxy, zalcitibine, ddc antiviral, 4-amino-1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one
PubChem CID 24066
ChEBI CHEBI:10101
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1CC[C@@H](CO)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2', 3'-Dideoxycytidine
Punto de fusión 216.0°C to 220.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Índice Merck 1510307
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.22
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2',3'-Dideoxycytidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.