Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2',3'-Dideoxicitidina + 98 %
Código de producto. 11322906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322906 50 mg 50 miligramos
11332906 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322906 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L10619.MF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.32€
    79.65€ / 50 miligramos
    Ahorro 15.67€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7481-89-2 | C9H13N3O3 | 211.22 g/mol
2',3'-Dideoxycytidine in cells, it is phosphorylated to the active triphosphate form, ddCTP, which acts as a substrate for HIV reverse transcriptase (Ki = 51 nM). It incorporates into viral DNA where it terminates chain elongation when the missing hydroxyl group is encountered. It is also is used as a DNA chain-terminating nucleotide for DNA sequencing methods based on the Sanger chain-termination method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7481-89-2
Fórmula molecular C9H13N3O3
Peso molecular (g/mol) 211.22
Número MDL MFCD00012188
Clave InChI WREGKURFCTUGRC-KGQMAECUNA-N
Sinónimo zalcitabine, 2',3'-dideoxycytidine, dideoxycytidine, ddcyd, hivid, ddc, cytidine, 2',3'-dideoxy, zalcitibine, ddc antiviral, 4-amino-1-2r,5s-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidin-2 1h-one
PubChem CID 24066
ChEBI CHEBI:10101
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]1CC[C@@H](CO)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2′,3′-Dideoxycytidine
Punto de fusión 216°C to 220°C
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 mg
Beilstein 654956
Información de solubilidad Soluble in water (76.4mg/ml at 25°C),DMSO (42mg/ml at 25°C),and ethanol (<1mg/ml at 25°C).
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,5S)-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]pirimidin-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.22
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2',3'-Dideoxycytidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,3-Dideoxycytidine