Learn More
2',3'-Dideoxyadenosine, MedChemExpress
Código de producto. 16440479
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16440479 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16440479 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW013441
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress 2',3'-Dideoxyadenosine is an inhibitor of HIV replication. Antiretroviral activity. Antiviral efficacy.
2',3'-Dideoxyadenosine is an inhibitor of HIV replication. Antiretroviral activity. Antiviral efficacy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',3'-Dideoxyadenosine
Forma física Solid
CAS 4097-22-7
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H13N5O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (425.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (425.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=C(N=CN2[C@H]3CC[C@H](O3)CO)C2=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 235.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.24
Porcentaje de pureza 99.0%