Learn More
2',3'-Didesoxiadenosina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15406469 25 mg 25 miligramos
15426469 50 mg 50 miligramos
15416469 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15406469 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64573.MB
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4097-22-7 | Molecular Formula: C10H13N5O2 | Molecular Weight: 235.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4097-22-7
Fórmula molecular C10H13N5O2
Peso molecular (g/mol) 235.25
Número MDL MFCD00010534
Clave InChI WVXRAFOPTSTNLL-NKWVEPMBSA-N
Sinónimo 2',3'-dideoxyadenosine, dideoxyadenosine, adenosine, 2',3'-dideoxy, ddado, 2s,5r-5-6-amino-9h-purin-9-yl tetrahydrofuran-2-yl methanol, ccris 428, unii-4q86ah641a, d2a, dsstox_cid_3771, dsstox_rid_77189
PubChem CID 20039
Nombre IUPAC [(2S,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methanol
SMILES NC1=C2N=CN([C@H]3CC[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2',3'-Dideoxyadenosine
Punto de fusión 181°C to 184°C
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Beilstein 619924
Índice Merck 14,3101
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo