Learn More
2',3'-didesoxi-3'-fluorouridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',3'-Dideoxy-3'-fluorouridine |
| CAS | 41107-56-6 |
| Fórmula molecular | C9H11FN2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-(2,3-Dideoxy-3-fluoro-β-D-ribofuranosyl)uracil, 3'-Fluoro-2',3'-dideoxyuridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11FN2O4/c10-5-3-8(16-6(5)4-13)12-2-1-7(14)11-9(12)15/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,11,14,15)/t5-,6+,8+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@@H](F)C[C@H](N(C=C2)C(NC2=O)=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 1-((2R,4S,5R)-4-fluoro-5-(hidroximetil)tetrahidrofuran-2-il)pirimidina-2,4(1H,3H)-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 230.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.07 |