Learn More
2,3-Dicyanopyrazine, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 30117170 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30117170 5 g 5 g
30117149 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30117170 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 469000050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13481-25-9
Fórmula molecular C6H2N4
Peso molecular (g/mol) 130.11
Clave InChI OTVZGAXESBAAQQ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC pyrazine-2,3-dicarbonitrile
SMILES N#CC1=NC=CN=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dicyanopyrazine
Punto de fusión 131.0°C to 133.0°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.11